Key Documents
515175
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl chloride
technical grade, 90%
동의어(들):
Chlorotriisopropylsilane, TIPSCl, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]3SiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
192.80
Beilstein:
1737446
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
vapor pressure
1.16 mmHg ( 20 °C)
분석
90%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)