주요 문서
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)