Key Documents
515159
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
bp
230 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-6H,1-2H3
InChI key
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Selective 4, 6-O-benzylidene formation of methyl α-d-mannopyranoside using 2, 6-dimethylbenzaldehyde.
Liotta LJ, et al.
Carbohydrate Research, 391, 31-36 (2014)