주요 문서
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-Pentafluoroacetophenone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51.67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)