주요 문서
513784
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(triisopropylsilyl)-D-glucal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H34O6Si
CAS Number:
Molecular Weight:
386.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]25/D −5°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C19H34O6Si/c1-12(2)26(13(3)4,14(5)6)23-11-18-19(25-16(8)21)17(9-10-22-18)24-15(7)20/h9-10,12-14,17-19H,11H2,1-8H3/t17-,18-,19+/m1/s1
InChI key
QKFMTAHXVXFZEZ-QRVBRYPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)