๋ถ์
99%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
240-244 ยฐC (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
230.0 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
110 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.