주요 문서
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromochromone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES string
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
InChI key
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)