주요 문서
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
196.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)