주요 문서
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI key
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)