문서
512680
Sigma-Aldrich
4-Borono-DL-phenylalanine
95%
동의어(들):
4-Dihydroxyboryl-DL-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
209.01
Beilstein:
3141428
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable