Key Documents
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges