Key Documents
512044
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
88-92 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
InChI key
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)