주요 문서
512001
Sigma-Aldrich
Diphenylmethyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHNCO
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
InChI key
BWLKKFSDKDJGDZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)