주요 문서
511900
Sigma-Aldrich
5-Indanyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-5-4-8-2-1-3-9(8)6-10/h4-6H,1-3H2
InChI key
PYJJKIOYUUDDDM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
214.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)