문서
511854
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenyl isothiocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
225.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
62-65 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)N=C=S
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-12-8-4-7(11-6-15)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
AFWKAIYTSPWWCA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves