주요 문서
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1.87 psi ( 20 °C)
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
38.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
3.33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)