주요 문서
511501
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Se(C(CH3)3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
electronic grade
vapor pressure
16 mmHg ( 54 °C)
분석
≥99.99%
양식
liquid
bp
123 °C (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)