Key Documents
511269
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)samarium(III)
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H39Sm
CAS Number:
Molecular Weight:
513.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
반응 적합성
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI key
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)