주요 문서
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
동의어(들):
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6O3W
CAS Number:
Molecular Weight:
333.97
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
InChI key
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)