주요 문서
511080
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) 2-ethyl-1,3-hexanediolate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
CAS Number:
Molecular Weight:
628.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)