주요 문서
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H39Nd
CAS Number:
Molecular Weight:
507.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
SMILES string
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)