문서
511056
Sigma-Aldrich
Acid Red 37 diammonium salt form
Dye content 70 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22N6O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
514.53
색상 지수 번호:
17045
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 70%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
513 nm
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 513 nm Amax: 0.00
SMILES string
N.N.CC(=O)Nc1ccc(\N=N\c2c(N)ccc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H16N4O8S2.2H3N/c1-9(23)20-11-3-5-14(16(7-11)32(28,29)30)21-22-18-13(19)4-2-10-6-12(31(25,26)27)8-15(24)17(10)18;;/h2-8,24H,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);2*1H3/b22-21+;;
InChI key
OFRRHUJAJNSLAT-ZPZFBZIMSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable