주요 문서
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
동의어(들):
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O
CAS Number:
Molecular Weight:
282.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
95%
광학 활성
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)