주요 문서
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18V
CAS Number:
Molecular Weight:
237.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
반응 적합성
core: vanadium
reagent type: catalyst
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI key
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)