주요 문서
510564
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
mp
212-216 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)