주요 문서
50807
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
DMPIIm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15F6N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
419.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
liquid
불순물
<0.5% water
refractive index
n20/D 1.433
mp
15 °C (lit.)
density
1.436 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
기타 정보
Exremely hydrophobic ionic liquid. Thermal properties of imidazolium ionic liquids; interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid
법적 정보
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H.L. Ngo et al.
Thermochimica Acta, 357, 97-97 (2000)
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)