주요 문서
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
동의어(들):
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-203 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI key
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)