주요 문서
50047
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
259.24
Beilstein:
4704458
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
광학 활성
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m1/s1
InChI key
AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
기타 정보
Chiral building block for synthesizing glycerides; the 3-nitrobenzenesulfonate group renders this compound and derivatives more easily crystallizable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4643-4643 (1989)
P.N. Guivisdalsky et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3077-3077 (1989)
J.M. Klunder et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1295-1295 (1989)