문서
499838
Sigma-Aldrich
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4IO3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder and chunks
mp
150 °C (dec.) (lit.)
density
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OI(=O)=O
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges