문서
499269
Sigma-Aldrich
1-Methylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(CH3)ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
216.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
0.961 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-3-5-4-2;;/h3H,4-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CIYMRBSCGOXOEW-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.22 °C - closed cup