주요 문서
499129
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CoI2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
mp
>515 °C (lit.)
solubility
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
density
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)