문서
499064
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH2ZnCl
CAS Number:
Molecular Weight:
281.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.ClH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GGNRNMYEDWCPQV-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup