문서
498408
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3ZnI
CAS Number:
Molecular Weight:
297.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
1.007 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1[Zn]I
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GTMHBPQJIFBGRR-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup