주요 문서
498165
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O5Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
416.70
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −41°, c = 1 in chloroform
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)