주요 문서
498157
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28O6Si
CAS Number:
Molecular Weight:
344.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −26°, c = 1.1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H28O6Si/c1-11(17)21-13-8-9-19-14(15(13)22-12(2)18)10-20-23(6,7)16(3,4)5/h8-9,13-15H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-/m1/s1
InChI key
HSYXDFIWVSUKFT-RBSFLKMASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)