문서
497568
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2ZnCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
0.975 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UYRPILXSYQWKDJ-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup