문서
497487
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluorotitanium(IV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24F2Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
350.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
광학 활성
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges