주요 문서
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
동의어(들):
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
특이 활성도
2.0 ethoxy groups/molecule
분자량
average Mn ~314
포함
300 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI key
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)