Key Documents
496979
Sigma-Aldrich
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
동의어(들):
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
InChI key
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)