Key Documents
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
동의어(들):
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~484
Quality Level
포함
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)