주요 문서
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
동의어(들):
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
CAS Number:
Molecular Weight:
504.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
InChI key
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)