주요 문서
496480
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] succinate
98%
동의어(들):
VEctomer® 4030 vinyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI key
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)