주요 문서
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
동의어(들):
VEctomer® 4010 vinyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
362.42
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
InChI key
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)