주요 문서
496421
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HfBr4
CAS Number:
Molecular Weight:
498.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
양식
powder
mp
424 °C (lit.)
density
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Hf](Br)(Br)Br
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)