주요 문서
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Er(C5H4C4H9)3
CAS Number:
Molecular Weight:
530.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
형태
liquid
반응 적합성
core: erbium
reagent type: catalyst
bp
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChI key
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)