주요 문서
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
227.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)