주요 문서
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopentene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14
CAS Number:
Molecular Weight:
134.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
67 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
169.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)