분석
≥99.9% trace metals basis
형태
solid
mp
140 °C (lit.)
SMILES string
C\C(O[Cr](O\C(C)=C\C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C/C(=O)C(F)(F)F
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges