주요 문서
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cs2AlF5
CAS Number:
Molecular Weight:
387.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9%
입자 크기
−200 mesh
mp
423-436 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
InChI key
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)