문서
495506
Sigma-Aldrich
Cesium tungstate
99.95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cs2WO4
CAS Number:
Molecular Weight:
513.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.95%
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-][W]([O-])(=O)=O